Documentos clave
NA38/22TR
Millipore
Diafragma EPDM para válvula Novaseptic®
ethylene propylene diene monomer rubber
About This Item
UNSPSC Code:
31411800
Quality Level
product line
NovAseptic®
parameter
-1-6 bar pressure range (-14,5-87 psi) (gramm)
-30-135 °C temp. range (-22-275 °F)
Application
La válvula NovAseptic® está diseñada específicamente para aplicaciones asépticas y cumple con los requisitos más estrictos de limpieza y esterilización. El enfoque en el diseño aséptico es una característica importante para todas las válvulas. Los diafragmas EPDM se utilizan en las válvulas NovAseptic® cuando se trata de aplicaciones de líquidos compatibles.
Features and Benefits
Las válvulas NovAseptic® se utilizan dentro de una variedad de operaciones y aplicaciones de la unidad biofarmacéutica. Estas válvulas incluyen válvulas para salidas de depósito, control direccional del flujo del proceso, válvulas de derivación para carcasas de filtro, así como montajes de válvulas para operaciones de gran valor de la unidad, como procesos de membrana y cromatografía. El diseño aséptico de la válvula NovAseptic® hace que el proceso sea más fácil de validar, con materiales de diafragma como, EPDM, silicona y PTFE disponibles. Estos materiales cumplen los criterios de la FDA y satisfacen los ensayos de clase VI de la USP. Las válvulas NovAseptic® están específicamente diseñadas para cumplir con los requisitos de limpiabilidad y esterilidad más estrictos.
Packaging
El diafragma viene envasado en una caja cerrada.
Legal Information
NOVASEPTIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany