Documentos clave
NA18/22
Millipore
Diafragma de EPDM NA18
NovAseptic Valve, Diaphragm, EPDM
About This Item
UNSPSC Code:
31411800
material
EPDM rubber device (ethylene propylene diene monomer rubber)
PTFE
Quality Level
product line
NovAseptic®
feature
hydrophobic (Surface)
parameter
-1-(-6) bar pressure range
-30-140 °C temp. range (Short term use)
weight
0.02 kg (0.044 lb)
Application
El cuerpo de la válvula aplicada y el actuador pueden tener diferentes límites de temperatura o presión de diseño. El componente más débil en el producto montado determina los límites máximos de temperatura y presión de diseño.
Packaging
El diafragma viene envasado en una caja cerrada.
Other Notes
Todos los diafragmas se fabrican con materiales que cumplen con la normativa de la FDA § 177.2600 y se suministran con declaración. El diafragma satisface los ensayos biológicas de la USP para plásticos, clase VI.