Key Documents
EZFITSAM3
Millipore
Colector de filtración EZ-Fit®
stainless steel, for use with EZ-Fit® Filtration Unit
Sinónimos:
Sistema de filtración EZ-Fit®, Base del colector, Base del colector de filtración, Cabezal del colector, Colector EZ-Fit® para bomba de vacío EZ-Stream®, aplicación de alto rendimiento
About This Item
UNSPSC Code:
41116129
NACRES:
NB.24
material
stainless steel
sterilization compatibility
autoclavable compatible
packaging
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
EZ-Fit®
application(s)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
compatibility
for use with EZ-Fit® Filtration Unit
shipped in
ambient
General description
La base del distribuidor de filtración EZ-Fit® con 3 posiciones está diseñada exclusivamente para la filtración de muestras en el laboratorio. La construcción del distribuidor de filtración elimina todas las fuentes de contaminación con el uso repetido, ya que cada parte de la base del distribuidor se puede limpiar y esterilizar en autoclave.
La base del distribuidor de filtración EZ-Fit® puede alojar tres cabezales de filtración a la vez, lo que significaría que pueden probarse tres muestras a la vez, y el diseño ergonómico permite el funcionamiento bajo una campana de flujo laminar y ahorra espacio en la mesa de trabajo del laboratorio.
El sistema de válvula de 2 vías del colector de filtración evita que el usuario toque accidentalmente el cabezal de filtración al abrir o cerrar la válvula.
Application
La base del distribuidor de filtración EZ-Fit® con 3 posiciones se utiliza para llevar a cabo la filtración habitual de muestras de laboratorio. Pueden probarse muestras líquidas de materias primas, productos en proceso y productos terminados de la industria alimentaria y de bebidas utilizando el equipo.
Features and Benefits
Se asocian las siguientes características y ventajas con la base del distribuidor de filtración EZ-Fit®:
  • Diferentes cabezales de filtración se adaptan a unidades de filtración reutilizables y desechables.
  • Cada componente es extraíble para una limpieza más profunda.
  • Piezas esterilizables en autoclave.
  • Conexiones de ajuste rápido para tubos de vacío.
  • Baja altura para un uso más sencillo dentro de la campana de flujo laminar.
Packaging
EZFITBASE3 x1
EZFITMHTA3 x1
Analysis Note
La base del distribuidor de filtración EZ-Fit® con 3 posiciones puede filtrar 3 muestras de prueba a la vez.
Legal Information
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EZ-STREAM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
configured for
Referencia del producto
Descripción
Precios
Visite la Librería de documentos
Artículos
The EZ Product Family optimizes your microbial testing workflow to deliver reliable and reproducible microbial enumeration test results. The product lineup consists of filtration devices, manifolds, calibrated vacuum sources, and rapid microbial detection platforms.
The EZ Product Family optimizes your microbial testing workflow to deliver reliable and reproducible microbial enumeration test results. The product lineup consists of filtration devices, manifolds, calibrated vacuum sources, and rapid microbial detection platforms.
The EZ Product Family optimizes your microbial testing workflow to deliver reliable and reproducible microbial enumeration test results. The product lineup consists of filtration devices, manifolds, calibrated vacuum sources, and rapid microbial detection platforms.
The EZ Product Family optimizes your microbial testing workflow to deliver reliable and reproducible microbial enumeration test results. The product lineup consists of filtration devices, manifolds, calibrated vacuum sources, and rapid microbial detection platforms.