Merck
MCE5013FS1
Millipore
Filtro de profundidad Millistak+® Pod
CE50, filtration area 1.4 m², Process Scale
Sinónimos:
Millistak+ Pod Depth Filter, CE50 media series, 1.4 m 2 surface area, 1/pk
About This Item
Código UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
Nombre del producto
Filtro de profundidad Millistak+® Pod, CE50, cellulose, filtration area 1.4 m2, hydrophilic
Materiales
cellulose
glass filled polypropylene
Nivel de calidad
descripción
For clarification of serum, plasma, vaccines, cell culture or other fluids.
Características
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
Millistak+®
Parámetros
1.0 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
1.0 bar max. inlet pressure (15 psid) at 80 °C
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse)
3.5 bar max. inlet pressure (50 psid) at 25 °C
Altura
32 cm (12.5 in.)
Longitud
62 cm (24.2 in.)
filtración área
1.4 m2
impurezas
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
entrada
sample type liquid
conductividad
1.52-1.94 μS/cm at 25 °C (product water)
grado de filtro
CE50
Descripción general
Los filtros de profundidad Millistak+® se ofrecen en un formato escalable y desechable que proporciona una mayor flexibilidad gracias a su diseño modular exclusivo. El Millistak+® MCE5013FS1 viene en un formato de POD (punto de suministro) con unas dimensiones de 32 cm (Al) x 62 cm (L) y una superficie de filtración de 1,4 m2.
Esta gama de medios CE50 ofrece un rendimiento óptimo a través de una matriz de densidad de gradiente, ideal para aplicaciones de clarificación primaria (gruesa). Los filtros Millistak+® Pod están disponibles en tres series distintas de calidad de los medios para satisfacer sus requisitos específicos: DE, CE y HC.
El sistema Millistak+® Pod es ideal para una amplia variedad de aplicaciones de clarificación primaria y secundaria, como cultivos celulares, levaduras y lisados de E. coli poscentrifugación, repliegues de E. coli, medios, vacunas, proteínas plasmáticas y sueros.
Fáciles de usar
Con el diseño compacto y modular de nuestro nuevo sistema Millistak+® Pod, puede aumentar la productividad y acortar el tiempo de los ciclos.
La instalación y la configuración del sistema Pod es sencilla y directa. El diseño único de los adaptadores y los distribuidores desechables facilita la conexión de los filtros Pod al resto de las operaciones de la unidad en el proceso. La naturaleza autónoma y desechable del sistema protege a los técnicos de la exposición a riesgos biológicos y elimina los requisitos de mantenimiento, así como de validación de la limpieza.
Aplicación
Para clarificación de suero, plasma, vacunas, cultivo celular u otros líquidos.
Características y beneficios
  • Bajo volumen de retención para un mayor rendimiento del producto
  • Amplia gama de tipos de medios ofrecidos en productos de una y varias capas
  • El formato modular flexible ofrece escalabilidad de 5 a 12 000 l o más
  • El diseño desechable patentado elimina la necesidad de validación de la carcasa, la CIP o la limpieza
  • Los filtros de punto de suministro (Pod) independientes protegen a los analistas de la exposición a riesgos biológicos
  • La sólida construcción es fácil de usar e instalar
  • Su menor tamaño facilita su uso en espacios reducidos
Especificaciones
Durante 24 horas de remojo estático en 10 l de agua purificada después de esterilización en autoclave (1 ciclo de 30 minutos a 123 °C) y lavado con una descarga de agua purificada correspondiente a100 l/m2 de la superficie de los medios.
Sodio: ≤9,91 mg/pie2
Calcio: ≤1,46 mg/pie2
Magnesio: ≤0,662 mg/pie2
Mercurio: ≤0,0004 mg/pie2
Cromo: 0,0003 mg/pie2
Aluminio: ≤0,059 mg/pie2
Potasio: ≤0,042 mg/pie2
Plomo: ≤0,0004 mg/pie2
Arsénico: ≤0,002 mg/pie2
Cobalto: 0,0002 mg/pie2
Hierro: ≤0,042 mg/pie2
Manganeso: ≤0,001 mg/pie2
Titanio: <0,001 mg/pie2
Cinc: ≤0,003 mg/pie2
Níquel: ≤0,0004 mg/pie2
Cobre: ≤0,0004 mg/pie2
Grado del filtro: CE50
Nota de preparación
Método de esterilización
1 ciclo de autoclave de 60 minutos a 123 °C
Nota de análisis
Conductividad del agua producida a 25°C: después de esterilización en autoclave (1 ciclo de 60 minutos a 123 °C) y lavado con una descarga de agua purificada correspondiente a50 l/m2 de superficie de los medios
Información legal
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
10-13 - German Storage Class 10 to 13