Merck
Clarificación y cosecha
Tres filtros de clarificación cilíndricos blancos diseñados para eliminar partículas y microorganismos de las corrientes de procesos farmacéuticos y biofarmacéuticos. Los filtros se encuentran sobre un fondo azul.
Las etapas de clarificación preparan su material de recogida del biorreactor para su purificación ulterior reduciendo los niveles de impurezas y partículas. La selección de la tecnología de separación adecuada depende de las propiedades de su corriente de flujo, la escala del proceso y los pasos de procesamiento posteriores.
Nuestra cartera de productos de clarificación tiene opciones para cada proceso y abarca los filtros y los soportes, las soluciones de pretratamiento, y el hardware y los sistemas que requiere para lograr una clarificación eficiente y consistente destinada a maximizar el éxito de sus operaciones downstream.   
Sistema de filtro de clarificación industrial con múltiples unidades cilíndricas montadas en un marco metálico, completo con manómetros y válvulas, diseñado para procesos de filtración a gran escala.
Sistemas y portafiltros para clarificación
Nuestros hardware y sistemas flexibles para filtros de profundidad desechables son ideales para clarificación a escala piloto y de proceso, con el dispositivo Pod modular que permite el aumento y la reducción del proceso en el mismo espacio.
Filtros de profundidad para clarificación y soluciones de pretratamiento
Con objeto de preparar su cosecha de cultivo celular para la cromatografía y la purificación posteriores, nuestros filtros de profundidad y polímeros de floculación Millistak+® y Clarisolve® ofrecen soluciones de proceso upstream para clarificación primaria y secundaria. Millistak+® HC y HC Pro pueden utilizarse como filtros purificadores en un determinado punto del proceso de purificación downstream.
Una colección de filtros de clarificación de profundidad y soluciones de pretratamiento, que varían en tamaño y están equipadas con mangos azules, diseñadas para procesos de filtración eficientes. Mostrados sobre un fondo blanco estéril, estos filtros son esenciales para las etapas de purificación en la fabricación biofarmacéutica, asegurando productos finales de gran calidad.
Explore más categorías
Tres filtros de clarificación cilíndricos blancos diseñados para eliminar partículas y microorganismos de las corrientes de procesos farmacéuticos y biofarmacéuticos. Los filtros se encuentran sobre un fondo azul.
Prefiltros para clarificación
Los prefiltros de clarificación eliminan partículas y microorganismos de los flujos de procesos farmacéuticos y biofarmacéuticos. Descubra cómo nuestros prefiltros de clarificación eliminan las impurezas insolubles en las primeras etapas de su proceso, protegiendo así las operaciones críticas posteriores.
Ver productos