Documentos clave
MABS1988
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-SREBP-2, clon 22D5
clone 22D5, from rabbit
Sinónimos:
Sterol regulatory element-binding protein 2, SREBP2, Sterol regulatory element-binding transcription factor 2
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
unpurified
antibody product type
primary antibodies
clone
22D5, monoclonal
species reactivity
mouse, human
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SREBF2(6721)
mouse ... Srebf2(20788)
General description
Proteína de unión a elementos reguladores de esteroles 2 (UniProt: Q3U1N2; también conocida como SREBP-2, factor de transcripción de unión a elementos reguladores de esteroles 2) está codificado por el gen Srebf2 (también conocido como Srebp2) (ID del gen: 20788) en especies murinas. Las SREBP son una familia de factores de transcripción que regulan la homeostasis lipídica mediante el control de la expresión de una serie de enzimas necesarias para la síntesis endógena de colesterol, ácidos grasos, triacilglicerol y fosfolípidos. Las tres isoformas de SREBP, conocidas como SREBP-1a, SREBP-1c y SREBP-2, tienen diferentes papeles en la síntesis lipídica. Las proteínas SREBP-1 y SREBP-2 comparten el 47 % de homología. La SREBP-2 interviene principalmente en la síntesis del colesterol y la SREBP-1c principalmente en la síntesis de ácidos grasos y el metabolismo de la glucosa inducido por la insulina, y la isoforma SREBP-1a interviene en estas dos vías. Las SREBP se sintetizan como proteínas precursoras inactivas que se unen a las membranas del retículo endoplásmico y, tras activarse, el precursor es escindido en un proceso de dos pasos que libera el dominio N-terminal activo en el núcleo. Los precursores de SREBP están organizados en tres dominios: un dominio N-terminal que contiene el dominio de transactivación, una región rica en serina y prolina, y la región bHLH-LZ para la unión y dimerización del ADN. Se ha demostrado que los esteroles inhiben la escisión de la proteína precursora y que la forma nuclear madura es catabolizada rápidamente, reduciendo así la transcripción. Regula la transcripción del gen receptor de LDL, así como la vía de síntesis del colesterol y, en menor grado, la de los ácidos grasos. Se une al elemento regulador de esteroles 1 (SRE-1) (5′-ATCACCCCAC-3′) que se encuentra en la región que flanquea los genes de la LDRL y la HMG-CoA sintasa. La sobreexpresión hepática de la isoforma SREBP-2 en ratones provoca una inducción preferente de genes involucrados en la biosíntesis del colesterol. (Ref.: Eberle, D et al. (2004) Biochimie 86(11); 839-48).
Specificity
El clon 22D5 detectó específicamente la proteína de unión a elementos reguladores de esteroles 2. Se dirige a un epítopo situado en el interior de los 219 aminoácidos de la región N-terminal.
Immunogen
Fragmento recombinante etiquetado con His correspondiente a los 219 aminoácidos de la región N-terminal de la proteína de unión a elementos reguladores de esteroles 2 murina.
Application
Anti-SREBP-2, clon 22D5, Nº de ref. MAB1988, un anticuerpo monoclonal de conejo detecta la SREBP-2 murina mediante inmunoelectrotransferencia.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB): una dilución 1:1 000 de un lote representativo detectó la SREBP-2 en 10 µg de lisados de células HEK293 y HeLa .
Análisis de inmunoelectrotransferencia: un lote representativo detectó la SREBP-2 en aplicaciones de inmunoelectrotransferencia (WB) (McFarlane, M.R., et. al. (2015). J Lipid Res. 56(8):1560-71).
Categoría de investigación
Comunicación molecular
Quality
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en lisado celular HepG2.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (western blot): una dilución 1:1 000 de este anticuerpo detectó la SREBP-2 en 10 µg de lisado de células HepG2.
Target description
~122 kDa observados; 122,91 kDa calculados. Pueden observarse bandas no caracterizadas en algunos lisados.
Physical form
Anticuerpo monoclonal de conejo en sobrenadante de cultivo celular sin azida.
Presentación: Sin purificar
Sin purificar
Storage and Stability
Estable durante 1 año a -20°C desde la fecha de recepción.
Recomendaciones de manipulación: Tras su recepción, y antes de quitar la tapa, centrifugue el vial y mezcle suavemente la disolución. Distribúyalo en alícuotas en tubos de microcentrífuga y guárdelo a -20°C. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación que pueden dañar la IgG y afectar al rendimiento del producto.
Other Notes
Concentración: Consulte la ficha técnica específica del lote.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
Visite la Librería de documentos
Nityanand Bolshette et al.
PLoS biology, 21(11), e3002367-e3002367 (2023-11-15)
In mammals, O2 and CO2 levels are tightly regulated and are altered under various pathological conditions. While the molecular mechanisms that participate in O2 sensing are well characterized, little is known regarding the signaling pathways that participate in CO2 signaling
Joseph Wayne M Fowler et al.
Journal of lipid research, 64(8), 100411-100411 (2023-07-13)
The transcription factor SREBP2 is the main regulator of cholesterol homeostasis and is central to the mechanism of action of lipid-lowering drugs, such as statins, which are responsible for the largest overall reduction in cardiovascular risk and mortality in humans
Li Zhang et al.
eLife, 6 (2017-10-27)
Cholesterol homeostasis is maintained through concerted action of the SREBPs and LXRs. Here, we report that RNF145, a previously uncharacterized ER membrane ubiquitin ligase, participates in crosstalk between these critical signaling pathways. RNF145 expression is induced in response to LXR
Shiqian Han et al.
iScience, 26(5), 106613-106613 (2023-05-02)
Niemann-Pick disease type C (NP-C) is a genetic lysosomal disorder associated with progressive neurodegenerative phenotypes. Its therapeutic options are very limited. Here, we show that lithium treatment improves ataxia and feeding phenotypes, attenuates cerebellar inflammation and degeneration, and extends survival
Bo Wang et al.
Cell stem cell, 22(2), 206-220 (2018-02-06)
Adequate availability of cellular building blocks, including lipids, is a prerequisite for cellular proliferation, but excess dietary lipids are linked to increased cancer risk. Despite these connections, specific regulatory relationships between membrane composition, intestinal stem cell (ISC) proliferation, and tumorigenesis