MABF2128
Anti-Properdin Antibody, clone 6E11A4
clone 6E11A4, from mouse
Sinónimos:
Complement factor P
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
6E11A4, monoclonal
reactividad de especies
baboon, rabbit, canine, human
envase
antibody small pack of 25 μg
técnicas
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Categorías relacionadas
Descripción general
Especificidad
Aplicación
ELISA Analysis: A representative lot detected Properdin in ELISA applications (Blatt, A.Z., et. al. (2016). J Immunol. 196(11):4671-4680).
Inhibition Analysis: A representative lot detected Properdin in Inhibition applications (Blatt, A.Z., et. al. (2016). J Immunol. 196(11):4671-4680).
Calidad
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Properdin in purified human properdin.
Descripción de destino
Forma física
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable