GF037
Thrombopoietin, human
>98% (SDS-PAGE and HPLC), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized, suitable for cell culture
Sinónimos:
MGDF, Mpl-ligand, TPO
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Thrombopoietin, TPO (Thrombopoietin, Mpl-ligand, MGDF) stimulates the proliferation & maturation of megakaryocytes & promotes increased circulating levels of platelets in vivo.
origen biológico
human
Nivel de calidad
Ensayo
>98% (SDS-PAGE and HPLC)
actividad específica
≥1x10(e6) U/mg
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
impurezas
<0.1 ng/mg Endotoxin (of human TPO; 1 EU/μg)
entrada
sample type hematopoietic stem cell(s)
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
Información sobre el gen
human ... TPO(7173)
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1