EZFITMAKIT
Kit de mantenimiento del distribuidor EZ-Fit®
Including lubricant and brush, for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
About This Item
Productos recomendados
packaging
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
EZ-Fit®
application(s)
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring
compatibility
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
shipped in
ambient
General description
El kit de mantenimiento del sistema EZ-Fit® ayuda a limpiar y descontaminar con regularidad el distribuidor EZ-Fit® dependiendo del programa de uso y el tipo de muestras filtradas. El kit contiene toallitas no tejidas para limpiar el cabezal de filtración, la válvula, el botón de la válvula y la junta tórica, utilizando los agentes de limpieza recomendados. Se utiliza un cepillo pequeño específico proporcionado en el kit para limpiar el canal pequeño del soporte del cabezal de filtración y un cepillo grande para limpiar la carcasa de la válvula. El kit también se suministra con lubricante para lubricar las juntas tóricas.
Application
El sistema de filtración EZ-Fit® se utiliza para filtraciones universales de laboratorio y el kit de mantenimiento ayuda a limpiar y descontaminar el distribuidor EZ-Fit® con regularidad.
Legal Information
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany