D00371S01
Cartucho de filtración Clarigard®
pore size 0.3 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm), Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
Sinónimos:
Clarigard Cartridge Filter 10 in. 0.3 μm Code 7 Silicone
About This Item
Productos recomendados
Materiales
polypropylene
silicone seal
Nivel de calidad
Características
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
Clarigard®
Clarigard®
Parámetros
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 25 °C
4.8 bar max. inlet pressure (70 psi) at 25 °C
longitud nominal del cartucho
10 in. (25 cm)
Diámetro
7.0 cm (2.75 in.)
impurezas
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
extraíbles gravimétricos
≤10 mg
tamaño de poro
0.3 μm nominal pore size
0.3 μm pore size
entrada
sample type liquid
código del cartucho
Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
Categorías relacionadas
Descripción general
Nota de preparación
10 autoclave cycles or SIP @ 126 °C for 30 min
Nota de análisis
Otras notas
- Organism Retention: 99.99% retention
- Mode of Action: Filtration (nominal)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Bioburden reduction
- Instructions for Use: Please refer to the POLYGARD® and CLARIGARD® Cartridges user guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.