270296
Calcium carbide
pieces, thickness <10 mm , typically, technical grade, ~80%
About This Item
Productos recomendados
grado
technical grade
Nivel de calidad
Ensayo
~80%
Formulario
pieces
grosor
<10 mm , typically
densidad
2.22 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Ca++].[C-]#[C-]
InChI
1S/C2.Ca/c1-2;/q-2;+2
Clave InChI
UIXRSLJINYRGFQ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react 1
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?