ABS2206
Anti-phospho-Ubiquitin (Ser57)
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
mol peso
observed mol wt ~28 kDa
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
human
reactividad de especies (predicha por homología)
mouse, chimpanzee, hamster, rat
envase
antibody small pack of 100 μg
técnicas
affinity binding assay: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG
secuencia del epítopo
N-terminal half
Nº de acceso Protein ID
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
phosphorylation (pSer67)
Información sobre el gen
human ... UBB(7314)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Evaluated by Western Blotting with a construct containing GST-tagged recombinant fragment of Ubiquitin phosphorylated on serine 57.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected a construct containing GST-tagged recombinant Ubiquitin phosphorylated on serine 57, but did not react with non-phosphorylated construct. (Phospho-Ubiquitin construct: Courtesy of Dr. Jesse Rinehart, Yale University, School of Medicine).
Tested Applications
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound phospho-Ubiquitin (ser57) peptide with a KD of 1.0 x 10-12 in an affinity binding assay.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1