Merck
Todas las fotos(4)
Key Documents
ABS1513-I
Sigma-Aldrich
Anti-fosfo-ubiquitina (Ser65)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Ubiqutin, Ser65 phosphorylated, Ub, Ser65 phosphorylated
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
mouse (based on 100% sequence homology), guinea pig (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), horse (based on 100% sequence homology), sheep (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), hamster (based on 100% sequence homology), nonhuman primates (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
phosphorylation (pSer65)
Gene Information
human ... UBB(7314)
General description
La ubiqutina (Ub) se produce inicialmente como una proteína precursora de 229 a.a., la poliubiquitina B (UniProt P0CG47) codificada por el gen UBB (ID del gen 7314) o una proteína precursora de 685 a.a., la poliubiquitina C (UniProt P0CG48) codificada por el gen UBC (ID del gen 7316) en humanos. Los C-terminales de la poliubiquitina-B (Cys229) y la poliubiquitina-C (Val685) se eliminan después de la traducción, seguido de otras escisiones postraduccionales para producir múltiples copias de moléculas idénticas de ubiquitina de 76 aminoácidos (también conocida como proteína no histona de grupo de alta movilidad HMG-20) (tres copias por la poliubiquitina-B y nueve por la poliubiquitina-C). Las modificaciones covalentes de las proteínas diana a través de diferentes residuos Lys de la Ub son eventos bien documentados durante la reparación del ADN celular, la degradación asociada al retículo endoplásmico (ERAD), la activación de la transcripción y la degradación lisosómica y proteasómica. La PINK1 (cinasa 1 putativa inducida por PTEN) es una Ser/Thr cinasa que se acumula específicamente en mitocondrias despolarizadas, donde actúa como un regulador positivo de la actividad E3 ubiquitina (Ub) ligasa parkina (Park2) al fosforilar la Ub en la Ser65 así como el correspondiente resto de Ser en el dominio tipo Ub (UBL) N-terminal de la parkina. La Ub fosforilada interactúa con la parkina fosforilada en su dominio GINGO0 de una manera alostérica, induciendo un cambio de conformación y exponiendo la cisteína catalítica del dominio RING2 de la parkina para una actividad ligasa completa. Un estudio de conformación mediante NMR revela que la Ub fosforilada en la Ser65 existe en dos conformaciones en disolución. La conformación principal muestra propiedades superficiales alteradas, mientras que la segunda conformación de fosfoUb exhibe una cola C terminal retraída por dos residuos en el centro de la Ub. La fosforilación de la Ser65 de la Ub tiene poco efecto en la carga de E2 mediada por E1 y afecta principalmente a la descarga de enzimas E2 para formar cadenas de poliUb. Además, se ha demostrado que la mayoría de las desubiquitinasas (Dub), incluidas USP8, USP15 y USP30, presentan una actividad deteriorada contra la poli-fosfoUb ligada a la Lys63.
Specificity
Este anticuerpo policlonal detecta sólo la ubiquitina fosforilada en la Ser65 (Ub) y proteínas ubiquitinadas (incluyendo las oligoUb y las poliUb) que contienen ubiquitina fosforilada en laSer65. No hay reactividad con la Ub ni las proteínas ubiquitinadas en ausencia de fosforilación de la Ser65 de la Ub.
Se prevé que reaccione con una amplia gama de especies debido a la homología de secuencia del 100 %.
Immunogen
Péptido lineal conjugado con KLH que corresponde a la secuencia de la región específica de la ubiquitina que contiene la Ser65 fosforilada.
Application
Análisis mediante inmunocitoquímica: una dilución 1:500 de un lote representativo detectó la fosforilación de la Ser65 de la ubiquitina inducida por el tratamiento con CCCP (Nº de ref. 215911) en células HeLa que expresan PINK1.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB): Una dilución 1:5 000 de un lote representativo detectó fosforilación de la Ser65 catalizada por GST-PINK1 de una ubiquitina recombinante.
Análisis inmunocitoquímico: Una dilución 1:200 de un lote representativo detectó fosfoubiquitina (Ser65) en células HeLa que expresaban PINK1 tratadas con CCCP y sin tratar. (Cortesía del Dr. Noriyuki Matsuda).
Detección de la fosforilación de la Ser65 de la ubiquitina utilizando este anticuerpo policlonal de conejo anti-fosfo-Ubiqutina (Ser65), Nº ref. ABS1513-I, validado para utilizar en inmunocitoquímica e inmunotransferencia Western.
Quality
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en células HeLa que expresan PINK1.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (western blot): Una dilución 1:1 000 de este anticuerpo detectó inducción de fosforilación de la Ser65 de la ubiquitina celular en 10 µg de lisado de células HeLa que expresan PINK1 en tratamiento con CCCP (Nº de ref. 215911).
Target description
~17/8 y ~45-250 kDa observados. 8,565/17,112/25,66/34,21 kDa (mono/di/tri-tetra-ubiquitina) calculados. Las bandas de ~45-250 kDa representan proteínas ubiquitinadas que contienen Ub ser65-fosforilada. Pueden observarse bandas no caracterizadas en algunos lisados.
Linkage
Sustituye a: ABS1513
Optional
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
Visite la Librería de documentos
Sihang Yu et al.
International journal of molecular sciences, 22(8) (2021-05-01)
The study of cisplatin sensitivity is the key to the development of ovarian cancer treatment strategies. Mitochondria are one of the main targets of cisplatin, its self-clearing ability plays an important role in determining the fate of ovarian cancer cells.
Nan Wang et al.
Experimental and therapeutic medicine, 22(5), 1246-1246 (2021-09-21)
Glioma is a common malignant tumor of the central nervous system, accounting for ~50% of intracranial tumors. The current standard therapy for glioma is surgical resection followed by postoperative adjuvant radiotherapy and temozolomide (TMZ) chemotherapy. However, resistance to TMZ is
Guillermo López-Doménech et al.
The EMBO journal, 40(14), e100715-e100715 (2021-06-22)
Clearance of mitochondria following damage is critical for neuronal homeostasis. Here, we investigate the role of Miro proteins in mitochondrial turnover by the PINK1/Parkin mitochondrial quality control system in vitro and in vivo. We find that upon mitochondrial damage, Miro
Nan Wang et al.
Journal of cellular and molecular medicine, 26(3), 893-912 (2021-12-30)
Glioblastoma multiforme (GBM) is a primary tumour of the central nervous system (CNS) that exhibits the highest degree of malignancy. Radiotherapy and chemotherapy are essential to prolong the survival time of patients. However, clinical work has demonstrated that sensitivity of
Hyunhee Park et al.
Frontiers in molecular neuroscience, 12, 46-46 (2019-03-12)
Regulated cell death (RCD) plays a fundamental role in human health and disease. Apoptosis is the best-studied mode of RCD, but the importance of other modes has recently been gaining attention. We have previously demonstrated that adult rat hippocampal neural