Documentos clave
AB5459
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-receptor α4 del GABA A , CT
Chemicon®, from rabbit
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat, mouse, human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... GABRA4(2557)
Specificity
Subunidad alfa4 del receptor GABA A. La masa molecular aparente de la subunidad alfa 4 en fracciones de membrana cerebral de rata es de 64 kDa.
Immunogen
Epítopo: C-terminal
Proteína de fusión MBP del bucle citosólico de la subunidad alpha4 del receptor GABA A de rata.
Application
Categoría de investigación
Neurociencia
El anticuerpo anti-receptorα4 GABA A, C-terminal, es un anticuerpo contra el receptor α4 GABA A para su uso en IP y WB.
Inmunotransferencia Western: 1:1 000
Inmunoprecipitación: El anticuerpo provocará inmunoprecipitación del 8 % de todos los receptores GABA A en extractos de prosencéfalo de ratas en dodecilsulfato sódico (150 μl) utilizando 20 μg de anticuerpo.
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Subcategoría de investigación
Neurotransmisores y receptores
Physical form
Inmunoglobulina purificada por afinidad en HEPES 10 mM, pH 7,5, con NaCl 150 mM, BSA 100 μg/ml y glicerol al 50 %.
Storage and Stability
Conservar a -20°C en alícuotas no diluidas durante un máximo de 6 meses después de la fecha de recepción. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación. No guardar en un congelador autodescongelante.
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
Visite la Librería de documentos
Neus Pedraza et al.
Cellular and molecular life sciences : CMLS, 80(10), 280-280 (2023-09-09)
Nuclear Cyclin D1 (Ccnd1) is a main regulator of cell cycle progression and cell proliferation. Interestingly, Ccnd1 moves to the cytoplasm at the onset of differentiation in neuronal precursors. However, cytoplasmic functions and targets of Ccnd1 in post-mitotic neurons are
S Hossein Fatemi et al.
Journal of autism and developmental disorders, 40(6), 743-750 (2010-01-13)
We have shown altered expression of gamma-aminobutyric acid A (GABA(A)) and gamma-aminobutyric acid B (GABA(B)) receptors in the brains of subjects with autism. In the current study, we sought to verify our western blotting data for GABBR1 via qRT-PCR and
S Hossein Fatemi et al.
Synapse (New York, N.Y.), 71(7) (2017-03-21)
Schizophrenia and bipolar disorder are complex psychiatric disorders that affect millions of people worldwide. Evidence from gene association and postmortem studies has identified abnormalities of the gamma-aminobutyric acid (GABA) signaling system in both disorders. Abnormal GABAergic signaling and transmission could