8.52221
Fmoc-Glu-OBzl
Novabiochem®
Sinónimos:
Fmoc-Glu-OBzl, N-α-Fmoc-L-glutamic acid α-benzyl ester
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Línea del producto
Novabiochem®
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
≥95.0% (acidimetric)
≥97% (TLC)
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
fabricante / nombre comercial
Novabiochem®
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
carboxylic acid
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
N([C@@H](CCC(=O)O)C(=O)OCc4ccccc4)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C27H25NO6/c29-25(30)15-14-24(26(31)33-16-18-8-2-1-3-9-18)28-27(32)34-17-23-21-12-6-4-10-19(21)20-11-5-7-13-22(20)23/h1-13,23-24H,14-17H2,(H,28,32)(H,29,30)/t24-/m0/s1
Clave InChI
FMWLYDDRYGOYMY-DEOSSOPVSA-N
Descripción general
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Ligadura / enlace
Nota de análisis
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.0 % (a/a)
Purity (TLC(011C)): ≥ 97 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 95.0 %
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable