Documentos clave
8.20613
Sigma-Aldrich
Guanidinium thiocyanate
for synthesis
Sinónimos:
Guanidinium thiocyanate
About This Item
Fórmula lineal:
H2NC(NH)NH2 · HSCN
Número de CAS:
Peso molecular:
118.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número índice de la CE:
209-812-1
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Formulario
solid
pH
4.8-6.0 (20 °C, 1420 g/L in H2O, saturated solution)
mp
118 °C
solubilidad
1420 g/L
densidad
1.29 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
630 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[S-]C#N.[N+H3]C(=N)N
InChI
1S/CH5N3.CHNS/c2-1(3)4;2-1-3/h(H5,2,3,4);3H
Clave InChI
ZJYYHGLJYGJLLN-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 115 °C
Melting range (upper value): ≤ 120 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable