Documentos clave
820026
Sigma-Aldrich
Probumin® Fatty Acid Free
≥98%, Serology: suitable, enzyme immunoassay: suitable
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41141801
NACRES:
NA.25
Nombre del producto
Probumin® Fatty Acid Free, pkg of 5 kg
Ensayo
≥98% (purity)
Nivel de calidad
Formulario
lyophilized powder
caducidad
48 mo.
mol peso
avg mol wt 66 kDa
purificado por
heat shock fractionation
envase
pkg of 5 kg
fabricante / nombre comercial
Probumin®
origen
USA origin
contenido de ácidos grasos libres contenido
0.0-0.2 (mg/g)
técnicas
enzyme immunoassay: suitable
dilution
(Serology)
pérdida
≤5%
intervalo de pH
6.8-7.2
trazas de anión
chloride (Cl-): 0.0-6.0 mg/g
trazas de catión
Na: 0.0-10.0 mg/g
actividad extraña
Bluetongue, none detected
Vesicular Stomatitis Virus, none detected
temp. de almacenamiento
2-8°C
Información legal
Probumin is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3