Merck
VPMKVALNB9
Millipore
Kit de dispositivo Viresolve® Pro Micro 40
Parvovirus removal filter, Micro 40 kit, filtration area 3.4 cm²
Sinónimos:
Viresolve® Pro Device Micro 40 Kit
About This Item
UNSPSC Code:
41110000
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
material
polyethersulfone membrane ((PES))
white PVDF device (molded parts)
Quality Level
parameter
4.1 bar max. pressure (60 psid) at 25 °C (Samples were integral based on an Air/ Water Diffusion Test, before and after a forward stress.)
H × diam. × filtration area
4.03 cm (1.59 in.) × 4.37 cm (1.72 in.) × 3.4 cm2
filtration area
3.4 cm2
weight
14.73 gempty
impurities
may contain <0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test)
fitting
female Luer-Lok® inlet (inlet and vent)
male Luer outlet (Slip)
storage temp.
no temp limit
General description
El kit Viresolve® Pro Micro 40 es ideal para realizar el dimensionamiento del filtro y evaluaciones de depuración vírica. Cada kit contiene 3 juegos de 3 dispositivos Micro 40 de tres combinaciones diferentes de capas de membrana* y certificado de calidad. Cada microdispositivo Viresolve® Pro es sometido a una prueba con gas binario antes del lanzamiento del producto, lo que garantiza una calidad óptima y una constancia de rendimiento.* Los dispositivos Viresolve® Pro están construidos con dos capas de membrana. Cada dispositivo Viresolve® Pro Micro 40 viene envasado en un blíster y etiquetado con el lote del dispositivo y el número de lote/rollo de la membrana de la capa superior.
Application
Desarrollo de procesos, estudios, depuración vírica, evaluaciones
Features and Benefits
  • Dispositivos a pequeña escala para el desarrollo de procesos, la optimización y los estudios de validación
  • Prefiltros adsorbentes de membrana para eliminar los agregados de proteínas y otras especies incrustantes
  • Nueve unidades por kit (un lote de membranas)
Other Notes
Estos productos son filtros que no liberan fibra, tal como se define en 21 CFR 210.3(b).
Legal Information
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
VIRESOLVE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Certificados de análisis (COA)
¿Necesita un COA de muestra?
Esto es un Certificado de análisis (COA) de muestra y es posible que no represente un lote de fabricación reciente para este producto específico.
¿Ya tiene este producto?
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Learn more on mAb downstream processing, and how virus filtration contributes to viral clearance targets. Find virus filtration products to maximize viral safety.
Learn more on mAb downstream processing, and how virus filtration contributes to viral clearance targets. Find virus filtration products to maximize viral safety.
Learn more on mAb downstream processing, and how virus filtration contributes to viral clearance targets. Find virus filtration products to maximize viral safety.
Learn more on mAb downstream processing, and how virus filtration contributes to viral clearance targets. Find virus filtration products to maximize viral safety.