Documentos clave
8.04310
Sigma-Aldrich
2′-Hydroxyacetophenone
for synthesis
Sinónimos:
2′-Hydroxyacetophenone, 2-Acetylphenol
About This Item
Fórmula lineal:
2-(OH)C6H4COCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
136.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número índice de la CE:
204-288-0
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
presión de vapor
0.27 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥95.0% (GC)
Formulario
liquid
potencia
2127 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
lim. expl.
0.98-11.8 % (v/v)
bp
212-214 °C/1013 hPa
mp
4-6 °C
temperatura de transición
flash point 106 °C
solubilidad
0.2 g/L
densidad
1.13 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
Oc1c(cccc1)C(=O)C
InChI
1S/C8H8O2/c1-6(9)7-4-2-3-5-8(7)10/h2-5,10H,1H3
Clave InChI
JECYUBVRTQDVAT-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
2′-Hydroxyacetophenone for synthesis. CAS 118-93-4, chemical formula 2-(OH)C₆H₄COCH₃.
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.130 - 1.133
Identity (IR): passes test
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
222.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
106 °C