Documentos clave
5.89579
Sigma-Aldrich
Pyridine
anhydrous, 99.8%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H5N
Número de CAS:
Peso molecular:
79.10
Beilstein:
103233
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
NACRES:
NA.22
grado:
anhydrous
Ensayo:
99.8%
bp:
115 °C (lit.)
presión de vapor:
10 mmHg ( 13.2 °C)
20 mmHg ( 25 °C)
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
anhydrous
Nivel de calidad
densidad de vapor
2.72 (vs air)
presión de vapor
10 mmHg ( 13.2 °C)
20 mmHg ( 25 °C)
Ensayo
99.8%
temp. de autoignición
899 °F
lim. expl.
12.4 %
índice de refracción
n20/D 1.509 (lit.)
bp
115 °C (lit.)
mp
−42 °C (lit.)
densidad
0.978 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C1=CN=CC=C1
InChI
1S/C5H5N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H
Clave InChI
JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
68.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
20 °C - closed cup