Merck
Todas las fotos(6)
Key Documents
1.09728
Supelco
Piridina
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Sinónimos:
Piridina, Azina, Azabenzeno
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H5N
Número de CAS:
Peso molecular:
79.10
MDL number:
UNSPSC Code:
12191501
EC Index Number:
203-809-9
NACRES:
NB.21
grade
ACS reagent
Quality Level
agency
reag. Ph. Eur.
vapor pressure
26.7 hPa ( 25 °C)
product line
EMSURE®
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
482 °C
potency
891 mg/kg LD50, oral (Rat)
1121 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
technique(s)
GC/MS: suitable
impurities
≤0.002% Ammonia (NH3)
≤0.01% Piperidine (GC)
≤0.1% Water
≤0.2% 2-Picoline (GC)
evapn. residue
≤0.002%
color
clearAPHA: ≤10
pH
8.81 (20 °C in H2O)
bp
115 °C/1013 hPa
mp
-42 °C
transition temp
flash point 17 °C
density
0.982 g/cm3 at 20 °C
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.0005%
sulfate (SO42-): ≤0.0005%
cation traces
Al: ≤0.00005%
B: ≤0.000002%
Ba: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000002%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00001%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C5H5N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H
InChI key
JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
General description
Los disolventes de grado EMSURE son idóneos para un amplio espectro de aplicaciones clásicas de laboratorio y se utilizan a menudo en aplicaciones de laboratorio reguladas y muy exigentes. EMSURE proporciona las mejores y más extensas especificaciones de productos en todo el mundo. Declaramos que nuestra gama EMSURE cumple la normativa ACS, la sección de reactivos de la Farmacopea Europea (React. Ph Eur) y las normas ISO.
Application
  • Separación enantioselectiva de aminoácidos como biomarcadores que indican vida en entornos extraterrestres: investigación sobre el uso de cromatografía basada en piridina para la separación enantioselectiva de aminoácidos, lo que puede ayudar en la búsqueda de vida extraterrestre mediante el análisis de la quiralidad de los aminoácidos (Pietrogrande, 2013).
Analysis Note
Número de evaporación: 12,7
Pureza (GC): ≥ 99,5 %
Identidad (IR): conforme
Aspecto: transparente
Color: ≤ 10 Hazen
Solubilidad en agua: conforme
Punto de ebullición: 114 - 116 °C
Sustancias reductoras: conforme
Amoníaco (NH₃): ≤ 0,002 %
2-Picolina (GC): ≤ 0,2 %
Piperidina (GC): ≤ 0,01 %
Cloruros (Cl): ≤ 0,0005 %
Sulfatos (SO₄): ≤ 0,0005 %
Al (Aluminio): ≤ 0,00005 %
B (Boro): ≤ 0,000002 %
Ba (Bario): ≤ 0,00001 %
Ca (Calcio): ≤ 0,00005 %
Cd (Cadmio): ≤ 0,000005 %
Co (Cobalto): ≤ 0,000002 %
Cr (Cromo): ≤ 0,000002 %
Cu (Cobre): ≤ 0,000002 %
Fe (Hierro): ≤ 0,00001 %
Mg (Magnesio): ≤ 0,00001 %
Mn (Manganeso): ≤ 0,000002 %
Ni (Níquel): ≤ 0,000002 %
Pb (Plomo): ≤ 0,00001 %
Sn (Estaño): ≤ 0,00001 %
Zn (Cinc): ≤ 0,00001 %
Residuos de evaporación: ≤ 0,002 %
Agua: ≤ 0,1 %
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
68.0 °F - closed cup
flash_point_c
20 °C - closed cup