567430
Sodium Butyrate
A short chain fatty acid that has been shown to induce apoptosis in colon carcinoma cell lines by a p53-independent pathway.
Sinónimos:
Sodium Butyrate, Butyric Acid, Na, NaB, HDAC Inhibitor V
descripción
RTECS - ET6400000
Ensayo
≥98% (titration)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
color
white
solubilidad
water: 2 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[Na+].[O-]C(=O)CCC
InChI
1S/C4H8O2.Na/c1-2-3-4(5)6;/h2-3H2,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
Clave InChI
MFBOGIVSZKQAPD-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Induce apoptosis
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Russo, G.L., et al. 1997. Biochem. Biophys. Res. Commun. 233, 673.
Krupitza, G., et al. 1995. Carcinogenesis16, 1199.
Calabresse, C., et al. 1993. Biochem. Biophys. Res. Commun.195, 31.
Hague, A., et al. 1993. Int. J. Cancer55, 498.
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable