550701-M
Pyruvate Oxidase, Aerococcus viridans
Native pyruvate oxidase from Aerococcus viridans. Catalyzes the oxidation of pyruvate to acetylphosphate, carbon dioxide, and hydrogen peroxide in the presence of phosphate.
Sinónimos:
Pyruvate Oxidase, Aerococcus viridans
Formulario
lyophilized solid
actividad específica
≥25 U/mg
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
impurezas
≤0.006% GPT
color
yellow
pI
4.0
solubilidad
aqueous buffer: soluble
actividad extraña
GOT and lactate oxidase ≤0.002%
catalase ≤0.3%
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Advertencia
Definición de unidad
Reconstitución
Otras notas
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable