Documentos clave
504472
Sigma-Aldrich
(2R,4R)-APDC
Sinónimos:
(2R,4R)-APDC
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Envase
Glass bottle
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable