428026
Latrunculin A
from Latrunculia magnifica, ≥85% (HPLC), liquid, actin polymerization inhibitor, Calbiochem
Sinónimos:
InSolution Latrunculin A, Latrunculia magnifica
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Latrunculin A, Latrunculia magnifica, InSolution, ≥85%, 1 mM in DMSO, marine toxin that disrupts microfilament organization in cultured cells
Nivel de calidad
Ensayo
≥85% (HPLC)
Formulario
liquid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Inhibitor of microfilament-mediated processes in sperm, eggs, and embryos
Envase
Advertencia
Forma física
Reconstitución
Otras notas
Spector, I., et al. 1989. Cell Motil. Cytoskeleton13, 127.
Coue, M., et al. 1987. FEBS Lett.213, 316.
Schatten, G., et al. 1986. Exp. Cell Res.166, 191.
Spector, I., et al. 1983. Science219, 493.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
188.6 °F - (refers to pure substance)
Punto de inflamabilidad (°C)
87 °C - (refers to pure substance)