Key Documents
324483
Sigma-Aldrich
Ebselen
Sinónimos:
Ebselen, 2-Phenyl-1,2-benzisoselenazol-3(2H)-one
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H9NOSe
Número de CAS:
Peso molecular:
274.18
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.32
Quality Level
SMILES string
O=C1N([Se]c2ccccc12)c3ccccc3
InChI
1S/C13H9NOSe/c15-13-11-8-4-5-9-12(11)16-14(13)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H
InChI key
DYEFUKCXAQOFHX-UHFFFAOYSA-N