1.51917
Purospher®STAR RP-8 endcapped (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 100 mm x 4.6 mm Hibar® RT HPLC Column
Sinónimos:
Purospher® STAR RP-8 endcapped (5µm) Hibar® RT 100-4.6
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Purospher® STAR RP-8 endcapped (5 µm), L × I.D. 100 mm x 4.6 mm Hibar® RT HPLC column
Materiales
stainless steel column
Nivel de calidad
Agency
suitable for USP L7
Línea del producto
Purospher®
Características
endcapped
envase
1 ea of
Extensión del etiquetado
11.2% Carbon loading
Parámetros
400 bar pressure
65 °C max. temp.
técnicas
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
columna L × D.I.
10 cm × 4.6 mm
superficie
330 m2/g
Matriz
fully porous particle
grupo activo de la matriz
C8 bonding phase
tamaño de partícula
5 μm
tamaño de poro
120 Å pore size
Intervalo de pH operativo
1.5-10.5
técnica de separación
reversed phase
supercritical fluid (SFC)
temp. de almacenamiento
no temp limit
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
- Ultra-pure silica (99.999%) for excellent peak symmetry
- High separation efficiency
- Reproducible results from run-to-run and batch-to-batch
- Outstanding pH stability from pH 1.5 to 10.5
- Good suitability for LC-MS applications