1.37008
Cloruro de magnesio hexahydrate
crystalline, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, USP, JPC, ACS
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
Magnesium dichloride
About This Item
Productos recomendados
grado
ACS reagent
Nivel de calidad
Agency
BP
JPC
Ph. Eur.
USP
descripción
cryst. EMPROVE® EXPERT Ph Eur,BP,USP,JPC,ACS
Línea del producto
EMPROVE® EXPERT
Formulario
crystalline
solid
pH
4.5-7.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
117 °C (decomposition)
solubilidad
468.7 g/L
aplicaciones
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
O.O.O.O.O.O.Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
Clave InChI
DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
Descripción general
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Aplicación
Due to its low microbial and endotoxin limits, Magnesium chloride hexahydrate cryst. Emprove® Expert is especially suitable for high-risk applications.
Información legal
sustituido por
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
¿Qué es el programa Emprove®?
El programa Emprove® es un sistema que proporciona documentación completa y exhaustiva de nuestros filtros y componentes de un solo uso, materias primas farmacéuticas y materiales de partida.
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Disponible mediante suscripción o mediante pago de una tarifa.