1.16885
Fractogel® EMD TMAE Medcap (M)
Sinónimos:
Biochromatography, Fractogel® Ion exchangers, Ion exchanger for LC (Fractogel® TSK/EMD), Fractogel® EMD TMAE Medcap (M)
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
ligand
(Trimethylammoniumethyl)
descripción
strong anion exchanger, suspension in 20% ethanol and 150 mM NaCl (40-90 µm)
esterilidad
sterile (Caustic Stable)
Línea del producto
Fractogel®
Formulario
resin
Parámetros
180 cm/hr flow rate
8 bar max. pressure
grupo activo de la matriz
methacrylate
tamaño medio de partícula
40-90 μm
capacidad
150 mg binding capacity (BSA/mg of resin)
temperatura de transición
flash point 35 °C (calculated)
densidad
1.430 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
1000 kg/m3
aplicaciones
plasma purification
recombinant protein
vaccine development
técnica de separación
anion exchange
strong anion exchange
temp. de almacenamiento
2-30°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Características y beneficios
- Excellent binding at high flow rates
- Excellent pressure-flow behavior
- Compatibility with 2.5 % (v/v) aqueous benzyl alcohol containing 150 mM NaCl storage solution
Envase
- 1.16885.0100: Fractogel® EMD TMAE Medcap (M) Resin 100ml
- 1.16885.0010: Fractogel® EMD TMAE Medcap (M) Resin 10ml
- 1.16885.0500: Fractogel® EMD TMAE Medcap (M) Resin 500ml
- 1.16885.5000: Fractogel® EMD TMAE Medcap (M) Resin 5L
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
95.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
35 °C