Resinas para cromatografía de intercambio iónico
La cromatografía de intercambio iónico (IEX) es un método de purificación comúnmente utilizado que separa una molécula específica de otras impurezas en función de la carga superficial neta. Nuestra cartera de resinas de intercambio aniónico (AEX) y de intercambio catiónico (CEX), con nuestras resinas de cromatografía multimodal, ofrece soluciones de purificación eficientes para AcM, vacunas, ADN plasmídico, plasma y otras modalidades.
Visión general de la sección
Productos para cromatografía IEX
Nuestras resinas Eshmuno® y Fractogel® de confianza en el sector ofrecen eficiencia de purificación y alto rendimiento, lo que mejora la economía de los procesos. El familiar formato de columna puede aumentarse fácilmente desde la fabricación a escala de laboratorio a la fabricación a gran escala.
Intercambio de cationes (CEX) | Intercambio de aniones (AEX) | |
---|---|---|
Débil | Fractogel® EMD COO⁻ (M) | Fractogel® EMD DEAE (M) Fractogel® EMD DMAE (M) |
Fuerte | Eshmuno® CP-FT Eshmuno® CPS Eshmuno® CPX Eshmuno® S Fractogel® EMD SO3⁻ (S) Fractogel® EMD SO3⁻ (M) Fractogel® EMD SE HiCap (M) | Eshmuno® Q Fractogel® EMD TMAE (S) Fractogel® EMD TMAE (M) Fractogel® EMD TMAE HiCap (M) Fractogel® EMD TMAE MedCap (M) |
Multimodal | Eshmuno® CMX Eshmuno® HCX |
Productos
Estas resinas son ideales para una purificación downstream eficiente y contienen nuestra probada tecnología de ligando tentáculo combinada con microesferas de base rígida. Funcionan a caudales rápidos y mantienen una gran capacidad de adsorción, lo que mejora la productividad al reducir el tiempo y los costes de fabricación.
La resina de modo mixto Eshmuno® CMXproporciona una elevada selectividad para los AcM, las proteínas de fusión y la purificación de ADC, así como para la separación de impurezas de bajo peso molecular y los HCP.
La resina Eshmuno® CP-FT elimina eficazmente los agregados de AcM en modo de flujo directo, lo que produce una capacidad de carga 10 veces superior en comparación con la cromatografía CEX tradicional de adsorción/eluido. Esto permite la intensificación del proceso al tiempo que reduce el coste total de la purificación final de los AcM.
La resina Eshmuno® CPS ofrece una gran capacidad de unión dinámica y una eficiencia de separación de los flujos de alimentación de proteínas recombinantes a elevadas concentraciones salinas. Esto permite la carga directa de flujos de alimentación de gran conductividad (conductividad ≥10 mS/cm), lo que reduce la necesidad de dilución.
La resina Eshmuno® CPX separa eficazmente los monómeros de AcM de los agregados y otras impurezas, incluida la HCP. Ofrece una capacidad de unión dinámica superior y permite la purificación de alta resolución de productos intermedios de proceso con una productividad excepcional.
La resina Eshmuno® HCX proporciona una captura directa rápida y eficiente de proteínas, proporcionando un rendimiento excepcional en aplicaciones típicas de intercambio iónico y flujo continuo a mayores concentraciones salinas.
Eshmuno® S es una fuerte resina de CEX para la captura directa de proteínas recombinantes y la purificación rápida y eficiente de los AcM tras la captura de la proteína A.
Eshmuno® Q es una fuerte resina aniónica que ofrece una capacidad de unión dinámica superior y una extraordinaria eliminación de impurezas en aplicaciones típicas de intercambio aniónico de flujo continuo.
Resinas para cromatografía IEX Fractogel® EMD
Todas las resinas Fractogel® EMD proporcionan una gran selectividad junto con una estabilidad constante de la presión, lo que permite un rendimiento muy elevado y excelentes producciones. La gran capacidad de unión de la resina, incluso a elevados caudales, ahorra un valioso tiempo y mejora la economía de los procesos. Las resinas Fractogel® se ofrecen en diferentes tamaños de microesferas con múltiples grupos funcionales para satisfacer una gama de requisitos de purificación:
Intercambiadores aniónicos fuertes Fractogel®
- Resina Fractogel® EMD TMAE (S)
- Resina Fractogel® EMD TMAE (M)
- Resina Fractogel® EMD TMAE Hicap (M)
- Resina Fractogel® EMD TMAE Medcap (M)
Intercambiadores aniónicos débiles Fractogel®
Intercambiadores catiónicos fuertes Fractogel®
Intercambiadores catiónicos débiles Fractogel®
Soporte para calificación, evaluación de riesgos y optimización de procesos
Como complemento a nuestra cartera de productos, el programa Emprove® proporciona tres tipos de expedientes para dar soporte a las diferentes etapas de las operaciones de desarrollo y fabricación, como la calificación, la evaluación de riesgos y la optimización de los procesos. Los expedientes consolidan datos completos de pruebas específicas del producto, declaraciones de calidad e información normativa en un formato fácilmente disponible para simplificar sus requisitos de cumplimiento.
Recursos de productos relacionados
- Biochromatography Portfolio
Bulk Resin, Membranes and Prepacked Columns
- Chromatography Purification Selection
Protein A Affinity Chromatography Options
- Eshmuno® CMX Resin
A highly selective mixed mode chromatography resin for difficult to purify mAbs, ADCs and fusion proteins
- Eshmuno® CP‑FT Resin
A cation exchange resin specifically developed for the flow-through removal of aggregates using frontal chromatography
- Eshmuno® CPS
High capacity and salt tolerance for recombinant protein purification
- Eshmuno® CPX
Efficient impurity removal and strong binding capacity at high flow rates
- Eshmuno® HCX Media
New, high salt-tolerant multi-mode chromatography resin
- Eshmuno® S Resin for Superior Downstream mAB Purification
For superior downstream mAB purification
- Eshmuno® Q Resin for Efficient AEX Chromatography
Eshmuno® Q resin is a strong anion exchange (AEX) resin, coupling our renowned tentacle structure with a hydrophilic polyvinyl ether base matrix
- Fractogel® Chromatography Resin
Fractogel® resins consist of synthetic methacrylate based polymeric beads providing excellent pressure stability resulting in high flow rates
- Robocolumn® and Minichrom Chromatography Columns
Small-scale prepacked chromatography columns for rapid process development, method optimization, parameter screening and sample preparation
- Animation: Separation of Low or Too High DAR Antibody Drug Conjugate Species
A highly selective mixed mode chromatography resin for difficult to purify mAbs, ADCs and fusion proteins.
- mAbsizer™ Calculator
The mAbsizer™ Calculator estimates the quantity of MilliporeSigma products required to express, purify, and formulate a mAb effectively.
- Viral Clearance in Antibody Purification Using Tentacle Ion Exchangers
Manufacturers strive toward cost-effective purification of target molecules and a high level of confidence that their biologics are safe and not compromised by the presence of endogenous retrovirus-like particles or adventitious viruses.
- Bioprocessing Technology Trends of RNA-based Therapeutics and Vaccines
This article reviews the current dynamics in the RNA therapeutics/vaccines market as well as differences between small-interfering RNA (siRNA), RNA interference (RNAi), microRNA (miRNA), and messenger RNA (MRNA).
- RNA-Based Therapeutics and Vaccines
New Technologies Are Emerging to Overcome Challenges Associated with Toxicity and Drug Delivery.
- ADC Separation Using a Mixed Mode Cation Exchange Chromatography Step in a mAb Process
The aim of this technical note is to provide a description of the steps followed and considerations taken during the development of antibody drug conjugate separation using a mixed mode cation exchange chromatography step.
- Intensified Polishing Using Single-pass Tangential Flow Filtration (SPTFF) with Anion Exchange Chromatography
The bioprocessing industry is interested in Next Generation Processes with higher flexibility, lower costs, and higher product quality.
- Eshmuno® CMX Application Note on Glycovariant Separation Including for COVID-19
The aim of this technical note is to provide a description of the capture and subsequent purification of glycoproteins.
- Development Strategy for a Cation Exchange (CEX) Chromatography Step in a Monoclonal Antibody (mAb) Process
The aim of this technical note is to provide a description of the steps followed and considerations taken during the development of a CEX chromatography step in a mAb process.