1.10023
Ensayo del ácido ascórbico
colorimetric, 50-2000 mg/L (ascorbic acid), for use with MQuant® StripScan App, MQuant®
Sinónimos:
Tiras reactivas análisis químicos de ácido ascórbico
About This Item
description
semi-quantitative
Quality Level
product line
MQuant®
specific analyte(s)
ascorbic acid
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
measuring range
50-2000 mg/L (ascorbic acid)
compatibility
for use with MQuant® StripScan App
detection method
colorimetric
greener alternative category
storage temp.
15-25°C
General description
Método: colorimétrico con tiras reactivas 50 - 100 - 200 - 300 - 500 - 700 - 1000 - 2000 mg/l (ácido ascórbico), MQuant®
Las tiras reactivas del ácido ascórbico MQuant® son adecuadas para medir rápidamente las concentraciones de ácido ascórbico (vitamina C) natural en alimentos como los zumos de fruta y de verduras, y los refrescos, y también para comprobar cuánto ácido ascórbico se ha añadido a ciertos alimentos como conservante o antioxidante. El ácido ascórbico reduce el ácido molibdofosfórico amarillo a fosfomolibdeno azul. La concentración de ácido ascórbico se mide de manera semicuantitativa por comparación visual de la zona de reacción en la tira reactiva con los campos de la escala de color. Para una determinación cuantitativa del ácido ascórbico, consulte nuestro ensayo Reflectoquant®.
Diseño para beneficios de sostenibilidad:
Seguimos demostrando nuestro compromiso con nuestro planeta y un futuro sostenible explorando formas de mejorar los productos existentes en nuestra cartera. Recientemente hemos revisado la línea actual de tiras reactivas MQuant® para identificar oportunidades clave destinadas a minimizar el impacto sin comprometer el rendimiento del producto.
Este producto se ha beneficiado de:
- Tira reactiva con reducción
- Tubo de aluminio reciclado
- Folleto de instrucciones digital
Más información sobre la iniciativa: Pequeños cambios en las tiras reactivas para un gran impacto.
Linkage
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1