Merck
1.06386
SAFC
Carbonato de sodio monohidratado
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, NF, E 500
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
Carbonato de sodio monohidratado
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
CNa2O3 · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
105.99 (anhydrous basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
E Number:
E500
EC Index Number:
207-838-8
agency
BP
NF
Ph. Eur.
Quality Level
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
solid
pH
11-12 (25 °C, 50 g/L in H2O)
mp
854 °C (anhydrous substance)
density
2.25 g/cm3 at 20 °C
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/CH2O3.2Na.H2O/c2-1(3)4;;;/h(H2,2,3,4);;;1H2/q;2*+1;/p-2
InChI key
MQRJBSHKWOFOGF-UHFFFAOYSA-L
General description
Encontrar el excipiente adecuado que se ajuste a sus necesidades, así como a las exigencias normativas, puede resultar difícil en la formulación. Con nuestros conocimientos técnicos y experiencia en materia de normativa, le apoyamos en cada paso del desarrollo, la escalada y la producción.
Como parte de nuestro programa Emprove®, nuestras materias primas se ofrecen con una extensa documentación que facilita el cumplimiento normativo de sus productos farmacéuticos y biofarmacéuticos, la transparencia completa de la cadena de suministro y la mitigación de los riesgos. Nuestra gama SAFC® de productos de gran calidad para la formulación y la producción biofarmacéuticas y farmacéuticas supera estrictos procedimientos de control de calidad y se produce de acuerdo con las directrices de buenas prácticas de fabricación (cGMP) aplicables.
Application
El carbonato de sodio es un ingrediente de uso común tanto en los alimentos como en los productos farmacéuticos. En aplicaciones farmacéuticas, el carbonato de sodio se utiliza como ajustador de pH o como fuente de dióxido de carbono en formulaciones orales como comprimidos o gránulos efervescentes.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c