Key Documents
SE1M179M6
Millipore
Filtro de tapa de botella al vacío Millipore® Steriflip®
pore size 0.22 μm, PVDF membrane, funnel capacity 50 mL, pack of 25 ea
Sinónimos:
Unidad de filtración estéril sobre tubo de centrífuga Steriflip®-GV
About This Item
UNSPSC Code:
41104914
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.22
material
PVDF membrane
acrylic housing
polypropylene
Quality Level
sterility
sterile
product line
Steriflip®
feature
holdup volume 0.6 mL
hydrophilic
packaging
pack of 25 ea
parameter
45 °C max. temp.
technique(s)
sterile filtration: suitable
H
138 mm
capacity
50 mL
diam.
6.4 cm
filter diam.
4 cm
filtration area
7 cm2
funnel capacity
50 mL
matrix
Durapore®
pore size
0.22 μm pore size
fitting
double lead thread inlet (with vacuum port)
double lead thread outlet for 50 mL centrifuge tube
shipped in
ambient
General description
Compatible con tubos de centrífuga de 50 ml, los filtros Steriflip® eliminan la etapa de transferencia de líquidos al integrarse directamente en el tubo de la muestra. Para filtrar, conecte la unidad a un tubo de centrífuga de 50 ml que contiene la muestra, gírelo y aplique el vacío. El filtrado se recoge directamente en el tubo de 50 ml conectado.
Esta unidad de filtración Steriflip ® con membrana de fluoruro de polivinilideno (PVDF) y tamaño de poro de 0,22 μm combina un tubo de centrífuga de 50 ml con una tapa para procesamiento y almacenamiento.
Application
Uso exclusivo para investigación
Los filtros Steriflip® están diseñados para ser utilizados en la esterilización mediante filtración al vacío de disoluciones acuosas, como medios de cultivo de tejidos y líquidos biológicos.
  • Medios de cultivo de tejidos +/- aditivos
  • Amortiguadores
  • Disoluciones biológicas
Los filtros Steriflip® se han utilizado:
    • en la preparación de conjugados anticuerpo-fármaco (ADC)
    • para esterilizar la mezcla de seroalbúmina bovina (BSA), papaína, dispasa y ADNasa y la disolución de glucosa para cultivo tisular
    • para filtrar el sobrenadante clarificado en el ensayo de fusión del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH-1)
  • Features and Benefits
    • Elimina la arriesgada transferencia de la muestra mediante un sencillo sistema de cerrado al vacío
    • Puede aislar las células de los residuos celulares utilizando cualquiera de los filtros de malla de nailon de diversos tamaños de poro
    • Ideal para la esterilización de pequeños lotes de medios de cultivo
    • Se conecta a cualquiera de los tubos de centrífuga de 50 ml convencionales, eliminando materiales innecesarios, tiempo y riesgo de derrames
    Legal Information
    Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
    Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
    Steriflip is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
    Visite la Librería de documentos
    Antibody-Drug Conjugates (2013)
    Marielle Cavrois et al.
    Bio-protocol, 4(16) (2014-08-20)
    The HIV-1 fusion assay measures all steps in the HIV-1 life cycle up to and including viral fusion. It relies on the incorporation of a β-lactamase Vpr (BlaM-Vpr) protein chimera into the virion and the subsequent transfer of this chimera
    Harish Babu et al.
    Frontiers in neuroscience, 5, 89-89 (2011-08-04)
    In vitro assays are valuable tools to study the characteristics of adult neural precursor cells under controlled conditions with a defined set of parameters. We here present a detailed protocol based on our previous original publication (Babu et al., 2007)
    Jerzy A Woznicki et al.
    Cell death & disease, 11(1), 68-68 (2020-01-29)
    Proteins of the BCL-2 family are evolutionarily conserved modulators of apoptosis that function as sensors of cellular integrity. Over the past three decades multiple BCL-2 family members have been identified, many of which are now fully incorporated into regulatory networks