Key Documents
07-745-I
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-fosfohistona H2A (Ser129)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Histone H2A.1
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
yeast
technique(s)
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pSer129)
Gene Information
Saccharomyces cerevisiae ... Hta1(851811)
General description
La histona H2A es una de las cinco proteínas histonas principales implicadas en la estructura de la cromatina de las células eucariotas. Caracterizada por un dominio globular principal y una larga cola N terminal, la H2A participa en la estructura de ′collar de perlas′ de los nucleosomas. Las histonas son proteínas muy conservadas que sirven de armazón estructural para la organización del ADN nuclear en cromatina. Las histonas se modifican después de la traducción mediante acetilación, fosforilación, metilación y ubiquitinación, y estas modificaciones regulan la transcripción, la reparación, la recombinación y la replicación del ADN. La ubiquitinación generalmente marca el sustrato para degradación, aunque las histonas H2A y H2B están estabilizadas por una sola conjugación con ubiquitina. La ubiquitinación de las histonas se ha relacionado con la reparación y la transcripción del ADN, la diferenciación celular, la regulación del ciclo celular, la espermatogénesis, el tráfico de proteínas y la respuesta al estrés. La histona H2A es uno de los cuatro componentes de la estructura central del nucleosoma. El nucleosoma representa una unidad de cromatina en la que el ADN se envuelve alrededor de un octámero de histonas. Las histonas experimentan una serie de modificaciones postraduccionales (PTM) en respuesta a diversos estímulos que pueden inducir cambios en la estructura del nucleosoma y ocultar o exponer secuencias de ADN. La histona H2A, en concreto, experimenta acetilación en la lisina 5 por la enzima Tip60 que puede promover el despliegue de la cromatina y la transcripción. Además, la H2A es fosforilada en los restos de serina 1 y serina 139 (H2A.X) lo que marca la mitosis y la represión génica, y el daño al ADN, respectivamente. También puede producirse represión génica como consecuencia de la sumoilación del residuo de lisina 126 de la H2A. Además, la ubiquitinación del residuo de lisina 119 de la H2A puede desempeñar un papel en la espermatogénesis. Lo que altera la cromatina es la pauta de las diferentes modificaciones ocurridas en diversos residuos de histona, más que la modificación de restos únicos.
Specificity
Este anticuerpo reconoce específicamente la fosfohistona H2A (Ser129) de levadura
Immunogen
Péptido lineal conjugado con KLH que corresponde al C-terminal de la histona H2A de levadura fosforilada en la Ser129.
Application
Análisis mediante inmunotransferencia por puntos (dot blot) (especificidad): 0,05 µg/ml de un lote representativo detectó la fosfohistona H2A (Ser129) en varios paneles de histonas modificadas y no modificadas.
Análisis mediante inmunoprecipitación: una dilución 1:100 de un lote representativo causó inmunoprecipitación de la fosfohistona H2A (Ser129) de extractos de levadura.
Análisis mediante inmunohistoquímica: una dilución 1:1 000 de un lote detectó la fosfohistona H2A (Ser129) de células de levadura.
Categoría de investigación
Epigenética y función nuclear
Detección de la histona H2A utilizando este anticuerpo policlonal de conejo, anticuerpo anti-fosfohistona H2A (Ser129) validado para utilizar en inmunotransferencia Wester, inmunotransferencia por puntos, ensayo de inhibición peptídica, IP e ICC.
Subcategoría investigación
Histonas
Quality
Evaluada mediante inmunoelectrotransferencia en extracto nuclear de levadura no tratado y tratado con metilmetanosulfonato (MMS).
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia: 0,02 µg/ml de este anticuerpo detectaron un aumento de la señal de la fosfohistona H2A (Ser129) en extracto nuclear de levadura tratada con MMS con respecto a un extracto nuclear de levadura sin tratar.
Target description
~16 kDa observados
Physical form
De conejo purificado en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azida sódica al 0,05 %.
Purificado por afinidad
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Robert Jordan Price et al.
mBio, 10(4) (2019-07-25)
Eukaryotic genomes are packaged into chromatin structures that play pivotal roles in regulating all DNA-associated processes. Histone posttranslational modifications modulate chromatin structure and function, leading to rapid regulation of gene expression and genome stability, key steps in environmental adaptation. Candida
Ryan M Hull et al.
PLoS biology, 15(6), e2001333-e2001333 (2017-06-28)
Copy number variation (CNV) is rife in eukaryotic genomes and has been implicated in many human disorders, particularly cancer, in which CNV promotes both tumorigenesis and chemotherapy resistance. CNVs are considered random mutations but often arise through replication defects; transcription
Chi Kwan Tsang et al.
Molecular cell, 70(3), 502-515 (2018-05-05)
Nutrients are not only organic compounds fueling bioenergetics and biosynthesis, but also key chemical signals controlling growth and metabolism. Nutrients enormously impact the production of reactive oxygen species (ROS), which play essential roles in normal physiology and diseases. How nutrient signaling