Key Documents
04-1572
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-ARN polimerasa II subunidad B1 (fosfo-CTD Ser-5), clon 3E8
clone 3E8, from rat
Sinónimos:
DNA-directed RNA polymerase II A, DNA-directed RNA polymerase II largest subunit, RNA polymerase II 220 kd subunit, DNA-directed RNA polymerase II subunit A, DNA-directed RNA polymerase III largest subunit, RNA polymerase II subunit B1, RNA-directed RNA
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rat
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
3E8, monoclonal
species reactivity
mouse
species reactivity (predicted by homology)
human (based on 100% sequence homology)
technique(s)
ChIP: suitable
ELISA: suitable
western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pSer5)
Gene Information
human ... POLR2B(5431)
General description
La subunidad B1 de la ARN polimerasa II (RPB1) es la subunidad más grande del complejo de la ARN polimerasa II. Como holoenzima, la ARN polimerasa II cataliza la transcripción del ADN eucariótico en ARN utilizando los cuatro trifosfatos de ribonucleósido como sustratos. La subunidad RBP1, en combinación con otras subunidades de la polimerasa, forma una gran hendidura central que mantiene el contacto entre el sitio activo de la enzima, la plantilla de ADN y el transcrito naciente de ARN. Esta subunidad contiene también un dominio carboxi-terminal (CTD) que consiste en heptapéptidos repetidos en tándem. La fosforilación activa la subunidad beta de la ARN polimerasa II, permitiéndola servir como plataforma de ensamblaje para otras subunidades que modulan la iniciación, la elongación, la terminación y el procesamiento del ARNm. En la ARN polimerasa activa en la transcripción, la ‘Ser-2’ y la ‘Ser-5’ del heptapéptido están fosforiladas. La Ser-7 es fosforilada antes de iniciar la transcripción en las regiones promotoras.
Specificity
Este anticuerpo reconoce la subunidad B1 de la ARN polimerasa II en el CTD cuando está fosforilado en la Ser5.
Immunogen
Epítopo: Ser5
Péptido lineal conjugado con ovoalbúmina que corresponde al CTD fosforilado en la Ser5 de la subunidad B1 de la ARN polimerasa humana.
Application
Análisis mediante inmunoprecipitación de la cromatina: Un laboratorio independiente utilizó un lote representativo en ChIP. (Chapman, R., et al. (2007). Science. 318(5857):1780 -1782.)
Categoría de investigación
Epigenética y función nuclear
Epigenética y función nuclear
Subcategoría de investigación
Factores de transcripción
Proteínas de unión y metabolismo del ARN
Utilice el anticuerpo anti-subunidad B1 de la ARN polimerasa II (fosfo-CTD Ser-5), clon 3E8 (anticuerpo monoclonal de rata), validado en WB, ELISA y ChIP para detectar la subunidad B1 de la ARN polimerasa II (fosfo-CTD Ser-5).
Quality
Evaluada por Western Blot en lisados de células NIH/3T3 tratadas y no tratadas con γ-PPasa, .
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (Western blot): 1 µg/ml de este anticuerpo detectó la ARN polimerasa II CTD en 10 µg de lisados de células NIH/3T3 tratadas y no tratadas con γ-PPasa.
Target description
~220 kDa
Physical form
IgG2aκ monoclonal de rata purificada en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azida sódica al 0,05 %.
Presentación: Purificada
Proteína G purificada
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Lisados de células NIH/3T3 tratadas y no tratadas con γ-proteína fosfatasa (γ-Ppasa)
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Lyne Khair et al.
PLoS genetics, 11(8), e1005438-e1005438 (2015-08-12)
Activation-induced cytidine deaminase (AID) is required for initiation of Ig class switch recombination (CSR) and somatic hypermutation (SHM) of antibody genes during immune responses. AID has also been shown to induce chromosomal translocations, mutations, and DNA double-strand breaks (DSBs) involving
Yejun Wang et al.
Scientific reports, 7, 42422-42422 (2017-02-12)
Co-expression of a specific group of genes requires physical associations among these genes, which form functional chromosomal contacts. While DNA fluorescence in situ hybridization (FISH) pinpoints the localization of genes within the 3D nuclear architecture, direct evidence of physical chromosomal
Jean Mbogning et al.
Nucleic acids research, 43(20), 9766-9775 (2015-08-16)
Transcription by RNA polymerase II (RNAPII) is accompanied by a conserved pattern of histone modifications that plays important roles in regulating gene expression. The establishment of this pattern requires phosphorylation of both Rpb1 (the largest RNAPII subunit) and the elongation
Joseph S Takahashi et al.
Methods in enzymology, 551, 285-321 (2015-02-11)
Genome-wide analyses have revolutionized our ability to study the transcriptional regulation of circadian rhythms. The advent of next-generation sequencing methods has facilitated the use of two such technologies, ChIP-seq and RNA-seq. In this chapter, we describe detailed methods and protocols
Mei Zeng et al.
eLife, 7 (2018-11-14)
High-grade serous ovarian cancer is characterized by extensive copy number alterations, among which the amplification of MYC oncogene occurs in nearly half of tumors. We demonstrate that ovarian cancer cells highly depend on MYC for maintaining their oncogenic growth, indicating