Documentos clave
Z742265
DURAN® GL 56 Bottle Tag
blue silicone
Sinónimos:
292435659
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiales
blue silicone
envase
pack of 20 ea
fabricante / nombre comercial
DURAN® 292435659
Descripción general
Bottle tags can be used on their own for color identification or to secure the protective light sheild around the bottle. The GL 56 bottle tags are available in four colors (orange, yellow, blue and purple).
Información legal
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)