Equipo de vidrio y productos DWK Life Sciences
DWK Life Sciences es un fabricante y proveedor líder mundial de material de laboratorio de precisión, así como de soluciones de acondicionamiento primario para los mercados de investigación en ciencias de la vida, diagnóstico e industria farmacéutica. La oferta de la empresa consta de más de 35 000 productos de vidrio y plástico, fabricados en 12 centros y comercializados bajo las aclamadas marcas DURAN® cristalería, WHEATON® material de laboratorio y KIMBLE® cristalería y productos especializados. Su calidad mundial y su vidrio de confianza se complementan con una innovadora cartera de productos para investigación y ciencias de la vida. Los expertos de DWK Life Sciences se dedican a desarrollar y suministrar productos y servicios de calidad superior que satisfacen las altas expectativas de los clientes en laboratorios y entornos de producción de todo el mundo.
Visión general de la sección
Products
DURAN® Cristalería
DURAN® cristalería es la marca de primera calidad líder en material de vidrio de laboratorio, diseñada en Alemania y fabricada con vidrio de borosilicato 3.3. Combina más de 120 años de experiencia en fabricación con la excelente calidad de sus productos y la pasión por la innovación. El vidrio de borosilicato 3.3 DURAN® es notable por su calidad reproducible, su gran resistencia química, su comportamiento inerte, su transparencia, su elevada temperatura de uso, su mínima expansión térmica y su elevada resistencia a los choques térmicos. Cumple también los requisitos de un vidrio neutro de tipo I según las USP/EP/JP adecuado para ser utilizado en la industria farmacéutica. La cartera de productos DURAN® comprende más de 3 000 productos, muchos fabricados conforme a las normas DIN/ISO. La cartera de productos DURAN® incluye:
- Botellas de vidrio de laboratorio DURAN®
- Tapas y cierres DURAN®
- Vasos de precipitado y matraces DURAN®
- Material de vidrio para química DURAN®
- Material de vidrio volumétrico DURAN®
- Material de laboratorio DURAN® PURE
Material de laboratorio WHEATON®
El material de laboratorio WHEATON® es una marca distinguida de soluciones de recipientes de primera calidad para aplicaciones científicas, industriales y de envasado que se caracteriza por décadas de experiencia en la fabricación y personalización de envases de vidrio y plástico. La oferta de productos WHEATON® se complementa con diversos equipos, aparatos y servicios de valor añadido como la configuración de productos específicos para el cliente, limpieza y esterilización. Los productos de laboratorio WHEATON® abarcan:
- Viales WHEATON®
- Botellas de vidrio WHEATON®
- Botella de plástico WHEATON®
- Tapas y cierres WHEATON®
- Equipos de laboratorio WHEATON®
- Viales para cromatografía WHEATON®
Material de vidrio y productos especializados KIMBLE®
La marca KIMBLE® de materiales de vidrio y productos especializados es la marca de confianza de productos de laboratorio fabricados con vidrio de borosilicato de expansión 33 y cal sodada. Con más de 11 000 productos, ofrece la gama más completa de productos de vidrio de laboratorio para aplicaciones científicas, muchos de ellos fabricados según las normas ASTM. La cartera de material de vidrio y productos especializados KIMBLE® consta de:
- Tubos KIMBLE®
- Material de vidrio volumétrico KIMBLE®
- Viales y microplacas KIMBLE®
- Botellas de de laboratorio KIMBLE®
- Tapas y cierres KIMBLE®
- Material de vidrio para química KIMBLE®
Oferta de otros productos DWK Life Sciences
DWK Life Sciences también cuenta con otras marcas de confianza de material de vidrio y plástico para laboratorio. Estas otras ofertas son:
- Material de vidrio PYREX® (sólo disponible en DWK Life Sciences en determinados países)
- Material de laboratorio SOCOREX®
- Material de laboratorio AZLON®
- Material de laboratorio QUICKFIT® (sólo disponible en DWK Life Sciences en determinados países)
- Material de laboratorio MBL®
Recursos de productos relacionados
- Biological Buffer Calculator
Buffer solution calculator: Empirical formula, pKa, and buffer pH range calculations for various buffers.
- Biology and Chemistry Calculators and Applications Resource Hub