Z681148
Duran® square bottle, clear, with cap and pouring ring (PP)
neck Joints: threaded (GL45), capacity 1000 mL
Sinónimos:
218205459
About This Item
Productos recomendados
Materiales
glass bottle
polypropylene cap
square bottle
Junta
Joints: threaded neck (GL45)
esterilidad
non-sterile
Características
graduations
with cap
envase
pack of 10 ea
fabricante / nombre comercial
DURAN® 218205459
capacidad
1000 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
- Ergonomic handling due to angular shape, highly stable, good stackability
- Provides a space saving of 44% in comparison with standard laboratory bottles
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)