Z412600
Ultrasonic processor 130 W
AC/DC input 117 V AC
Sinónimos:
Ultrasonic homogenizer, Ultrasonic mixer
About This Item
Código UNSPSC:
41101500
NACRES:
NB.74
Productos recomendados
fabricante / nombre comercial
Sonics & Materials VCX130-117V
disponibilidad
not available in EU
Categorías relacionadas
Descripción general
- 20 kHz
- Digital wattmeter
- Full function pulser, off cycle 1s, on cycle variable from 1 to 10s
- Electronic timer, variable from 1 to 10 hour.
- Variable output control
- Automatic tuning
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)