Z513253
Horn for 500 and 750W ultrasonic processor
High-intensity
About This Item
Productos recomendados
material
colorless tip
manufacturer/tradename
Sonics & Materials 630-0219
General description
1/2 in. (13 mm) tip diam. For sample volumes from 10 to 250 mL.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)