Z256307
Wrap-it tie installing tool
Heavy-duty version
About This Item
Productos recomendados
availability
not available in EU
General description
Automatically adjusts wrap-it tie tension to desired position. Tension activated cutting blade trims off excess tie.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)