Documentos clave
MAGVS2210
Millipore
Placa de 96 pocillos Multiscreen®, membrana de PVDF hidrófila
pore size 0.22 μm, sterile
Sinónimos:
Placa de PVDF de 96 pocillos, Placa de PVDF de 96 pocillos., Placa hidrófila de 96 pocillos
About This Item
Código UNSPSC:
41104923
eCl@ss:
32039006
NACRES:
NB.22
Materiales
PVDF membrane (hydrophilic)
acrylic
flat bottom wells
Nivel de calidad
descripción
Sterile, clear 96-well filter plate with 0.22 um pore size Hydrophilic PVDF membrane for Sample Prep & YAC Culture. Comes in a pack of 10.
esterilidad
sterile
Línea del producto
MultiScreen®
Características
hydrophilic
lid
fabricante / nombre comercial
MultiScreen®
Parámetros
50-250 μL sample volume (per well)
técnicas
activity assay: suitable (protein kinase/phosphatase)
bead-based assay: suitable
ligand binding assay: suitable
receptor binding assay: suitable
filtración área
0.28 cm2
placa tamaño
96 wells
pocillo volumen máximo
300 μL
volumen de trabajo
50-250 μL
Matriz
Durapore®
tamaño de poro
0.22 μm pore size
tipo de unión
low binding surface
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
Código del filtro: GV
No importa con que aplicación esté trabajando, Millipore tiene una placa desarrollada para satisfacer sus requisitos específicos. Las placas MultiScreen tienen una larga historia como útiles fiables para el avance del descubrimiento de fármacos y de la investigación en ciencias de la vida.
Placas de filtración HTS (números de referencia de las placas que empiezan con MS)
: las placas MultiScreenHTS se han elaborado específicamente para uso de alto rendimiento con estaciones de trabajo automatizadas. Las paredes laterales rígidas mejoran la manipulación y proporcionan amplias superficies para poder colocar las etiquetas con el código de barras. Los pocillos están individualmente sellados, para evitar interferencias durante la incubación, y el desagüe inferior puede quitarse para acceder a los filtros. Se dispone de placas de filtración en plataformas de 96 y 384 pocillos con una amplia selección de membranas y plásticos.
- El nuevo diseño de la placa de filtración de gran caudal MultiScreen HTS+ de Millipore reduce la adsorción inespecífica y la variabilidad en las intensidades de fondo y de la señal específicamente para evaluaciones de cribado bioquímico.
Placas de filtración clásicas (Números de referencia que empiezan por MA)
- El original diseño multipocillo es valioso para muchas aplicaciones que requieren la inmersión del filtro en una bandeja de ensayo. El desagüe fácilmente extraíble y el exclusivo diseño de la placa son ideales para ensayos como Elispot, PAMPA, cribado celular (migración, infiltración o quimiotaxis) o para detección mediante Topcount.
Accesorio – Colector a vacío MultiScreenHTS
- El colector a vacío MultiScreenHTS se diseñó específicamente para trabajar con las placas de filtración MultiScreenHTS. La combinación produce características de filtración óptimas y una integración perfecta de la automatización.
Placas de ensayo Millicell
- Además del formato de placa de ensayo tradicional, también existen placas de filtración con bandejas de cultivo celular para el crecimiento y el estudio de líneas celulares en suspensión y adherentes. Las células cultivadas en placas de filtración se diferencian mejor que las cultivadas en los sustratos de plástico tradicionales, produciendo resultados más semejantes a los obtenidos in vivo. Esta combinación de placa/bandeja de filtración puede utilizarse para una variedad de análisis celulares, como los de transporte, toxicidad y cribado.
Aplicación
Categoría de Investigación
General Filtración
Cultivo Celular
Forma física
Código de colores: Transparente
Otras notas
Compatible con automatización: No
Información legal
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite la Librería de documentos
Artículos
ELISpot assay provides qualitative and quantitative information on immune responses, visualizing multiple secretory products from single responding cells.
ELISpot assay provides qualitative and quantitative information on immune responses, visualizing multiple secretory products from single responding cells.
ELISpot assay provides qualitative and quantitative information on immune responses, visualizing multiple secretory products from single responding cells.
ELISpot assay provides qualitative and quantitative information on immune responses, visualizing multiple secretory products from single responding cells.
Protocolos
Guidelines for various bioassays on the MultiScreen system, which makes it possible to carry out an assay from sample incubation to scintillation counting in a 96-well plate.
Contenido relacionado
This provides information about the chemical compatibility of MultiScreen Filter Plates with different reagents.