Documentos clave
Z174548
Sigma-Aldrich
Cow receiver for Aldrich® micro short-path distillation apparatus
joint: threaded 14/20
About This Item
Código UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Junta
joint: threaded14/20
Categorías relacionadas
Descripción general
Removable fingers can hold approximately 12mL.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)