SYND151814
Synthware™ short path distillation head
joint: ST/NS 14/20
Sinónimos:
Synthware D151814, Short path head
About This Item
Código UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.51
Productos recomendados
Junta
joint: ST/NS14/20
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware D151814
Categorías relacionadas
Descripción general
Short-path design for microscale application, used with 25 mm immersion thermometer, and D27 distillation receiver.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)