WHA1950209
Whatman® glass microfiber filtration funnel
capacity 200 mL , reservoir, diam. 90 mm
Sinónimos:
Z753246
About This Item
Productos recomendados
Materiales
glass microfiber
envase
pk of 1
fabricante / nombre comercial
Whatman 1950-209
Whatman Article No. 28418635 (US reference)
capacidad
200 mL , reservoir
200 mL
Diámetro
90 mm
diám. del filtro
90 mm
Categorías relacionadas
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)