W345001
2,5-Dimethyl-2,5-dihydroxy-1,4-dithiane
95%, FG
Sinónimos:
2,5-Dimethyl-2,5-dihydroxy-p-dithiane, Cyclodithalfarol-705
About This Item
Halal
Kosher
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Halal
Kosher
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
Ensayo
95%
mp
124-127 °C
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
meaty; sulfurous
cadena SMILES
CC1(O)CSC(C)(O)CS1
InChI
1S/C6H12O2S2/c1-5(7)3-10-6(2,8)4-9-5/h7-8H,3-4H2,1-2H3
Clave InChI
NHKIYYMFGJBOTK-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?