Merck
W317713
Sigma-Aldrich
p-Mentha-8-thiol-3-one
greener alternative
mixture of cis and trans, natural, ≥95%, FG
Sinónimos:
8-Mercaptomenthone, buchu mercaptan, 2-(1-Mercapto-1-methylethyl)-5-methylcyclohexanone
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H18OS
Número de CAS:
Peso molecular:
186.31
Número de FEMA:
3177
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
12.038
NACRES:
NA.21
grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Nivel de calidad
Agency
follows IFRA guidelines
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Ensayo
≥95%
actividad óptica
[α]20/D −21°, neat
composición
may contain trace Pulegone
características de los productos alternativos más sostenibles
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
índice de refracción
n20/D 1.495 (lit.)
bp
56 °C/0.1 mmHg (lit.)
densidad
1 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
categoría alternativa más sostenible
Organoléptico
berry; tropical; minty; fruity; sulfurous
cadena SMILES
CC1CCC(C(=O)C1)C(C)(C)S
InChI
1S/C10H18OS/c1-7-4-5-8(9(11)6-7)10(2,3)12/h7-8,12H,4-6H2,1-3H3
Clave InChI
RVOKNSFEAOYULQ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
p-Mentha-8-thiol-3-one is a volatile sulfur-containing flavor compound reported in buchu leaf oil. It is generally used for its potent blackcurrant flavor.
Aplicación
  • RIFM fragrance ingredient safety assessment, p-mentha-8-thiol-3-one, CAS Registry Number 38462-22-5.: This review provides a comprehensive safety assessment of p-Mentha-8-thiol-3-one, focusing on its applications in fragrance formulations. The study evaluates the compound′s toxicological profile and discusses its safe usage levels in consumer products. The research highlights the compound′s potential as a fragrance ingredient due to its unique olfactory properties. (Api et al., 2021).
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
226.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
108 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Thiol?ene (Click) Reaction as Efficient Tools for Terpene Modification.
Firdaus M.
Asian Journal of Organic Chemistry, 6(12), 1702?1714-1702?1714 (2017)
Study on development of a fresh peach flavor.
Zhu GY, et al.
Advanced Materials Research, 781, 1570-1573 (2013)