Merck
T12807
Sigma-Aldrich
2(3)-(Tetrahydrofurfuryloxy)tetrahydropyran
98%
Sinónimos:
‘T-Solvent’
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H18O3
Número de CAS:
Peso molecular:
186.25
Beilstein/REAXYS Number:
109779
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
98%
refractive index
n20/D 1.461 (lit.)
density
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C1CCC(OC1)OCC2CCCO2.C3COCC(C3)OCC4CCCO4
InChI
1S/2C10H18O3/c1-3-9(7-11-5-1)13-8-10-4-2-6-12-10;1-2-6-12-10(5-1)13-8-9-4-3-7-11-9/h2*9-10H,1-8H2
InChI key
OMNURHQDSBSXKB-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
208.4 °F - closed cup
flash_point_c
98 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)