T11657
1,2,4,5-Tetrafluorobenzene
≥99%
Quality Level
assay
≥99%
refractive index
n20/D 1.407 (lit.)
bp
90 °C (lit.)
mp
4 °C (lit.)
density
1.344 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Fc1cc(F)c(F)cc1F
InChI
1S/C6H2F4/c7-3-1-4(8)6(10)2-5(3)9/h1-2H
InChI key
SDXUIOOHCIQXRP-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
60.8 °F - closed cup
flash_point_c
16 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?