KN8971400008
Kontes® NMR tubes 5 mm diam., thrift N-51A glass
frequency 400 MHz, L × camber × concentricity 8 in. × 9 μm × 13 μm
Sinónimos:
897140-0008
About This Item
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass tube
colorless tube
Características
neck thread push fit
fabricante / nombre comercial
Kimble® 897140-0008
Parámetros
400 MHz frequency
L × curvatura × concentricidad
8 in. × 9 μm × 13 μm
tubo diám.
5 mm
pared grosor
0.38 mm
Descripción general
Caps are attached. All tubes supplied in packs of 5.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)